1H,1H,2H,2H-Heneicosafluor-1-dodecanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecanol
PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 43.6 CHF
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluor-1-dodecanol 97%
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluor-1-dodecanol
Formel: C₁₂H₅F₂₁O
MW: 564,14 g/mol
Siedepunkt: 145 °C/10mmHg
Melting Pt: 92…95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039545
CAS-Nummer: 865-86-1
EINECS: 212-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II