Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan 70%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Perfluoro-1,2-dimethylcyclohexane
PC5979L-100G PC5979L-25G
APOSPC5979L-100GEA 481 CHF
APOSPC5979L-100G APOSPC5979L-25G
Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan 70%
Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Formel: C₈F₁₆
MW: 400,06 g/mol
Siedepunkt: 101…103 °C
Dichte: 1.861 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 23.9 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066612
CAS-Nummer: 306-98-9
EINECS: 206-195-0
UN: 1993
ADR: 3,III