2,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5967-25G PC5967-5G
APOSPC5967-25GEA 372 CHF
APOSPC5967-25G APOSPC5967-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₆F₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00799484
CAS-Nummer: 302911-97-3