1-Fluor-2-ethinylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 41.8 CHF
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluor-2-ethinylbenzol 97%
1-Fluor-2-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Siedepunkt: 150 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 37 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00799540
CAS-Nummer: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3,III