1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
PC5952-10G
PC5952-1G
PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA
371
CHF
APOSPC5952-10G
APOSPC5952-1G
APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₉H₅F₃O MW: 186,13 g/mol Dichte: 1.215 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094333 CAS-Nummer: 160542-02-9 UN: 1993 ADR: 3,III |