2'-Fluor-4'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2-Fluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC5942-1G
PC5942-5G
APOSPC5942-1GEA
36.7
CHF
APOSPC5942-1G
APOSPC5942-5G
2'-Fluor-4'-methylacetophenon
2'-Fluor-4'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO MW: 152,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094331 CAS-Nummer: 29427-48-3 |