(2-Fluor-4-methylphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-methylphenylacetic acid
PC5939-1G
PC5939-5G
PC5939-10G
APOSPC5939-1GEA
27.9
CHF
APOSPC5939-1G
APOSPC5939-5G
APOSPC5939-10G
(2-Fluor-4-methylphenyl)essigsäure 95%
(2-Fluor-4-methylphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094329 CAS-Nummer: 518070-28-5 |