2-Fluor-p-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5934-5G
PC5934-100G
PC5934-25G
APOSPC5934-5GEA
26.2
CHF
APOSPC5934-5G
APOSPC5934-100G
APOSPC5934-25G
2-Fluor-p-toluylsäure
2-Fluor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₇FO₂ Melting Pt: 185…189 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03092906 CAS-Nummer: 7697-23-6 |