4-Cyan-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5929-1G
PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA
26.2
CHF
APOSPC5929-1G
APOSPC5929-5G
4-Cyan-3-fluorbenzoesäure
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₄FNO₂ Melting Pt: 160…163 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094324 CAS-Nummer: 176508-81-9 |