5-Fluor-m-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Fluoro-5-methylaniline
PC5923-1G
PC5923-5G
PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA
26.2
CHF
APOSPC5923-1G
APOSPC5923-5G
APOSPC5923-25G
5-Fluor-m-toluidin 97%
5-Fluor-m-toluidin
Formel:
C₇H₈FN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077538 CAS-Nummer: 52215-41-5 |