3-Fluor-5-methylbenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC5917-1G PC5917-5G
APOSPC5917-1GEA 45.3 CHF
APOSPC5917-1G APOSPC5917-5G
3-Fluor-5-methylbenzaldehyd 99%
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094315
CAS-Nummer: 189628-39-5