1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Nonafluoro-n-butyl)prop-2-enol
PC5906K-1G PC5906K-5G
APOSPC5906K-1GEA 83.7 CHF
APOSPC5906K-1G APOSPC5906K-5G
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol
Formel: C₇H₅F₉O
MW: 276,1 g/mol
Siedepunkt: 78…83 °C/28mmHg
Dichte: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042340
CAS-Nummer: 72016-05-8