2-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5900-1G PC5900-25G PC5900-5G
APOSPC5900-1GEA 36.7 CHF
APOSPC5900-1G APOSPC5900-25G APOSPC5900-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin 99%
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₄NO
MW: 195.12 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C/15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832254
CAS-Nummer: 116369-23-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III