2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5899-10G PC5899-1G PC5899-5G
APOSPC5899-10GEA 770 CHF
APOSPC5899-10G APOSPC5899-1G APOSPC5899-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115895
CAS-Nummer: 886498-13-1
UN: 2735
ADR: 8,III