2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5898-5G PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA 177 CHF
APOSPC5898-5G APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115896
CAS-Nummer: 886498-17-5