2,6-Difluor-4-iodanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 73.1 CHF
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluor-4-iodanilin 98%
2,6-Difluor-4-iodanilin
Formel: C₆H₄F₂IN
MW: 255,0039 g/mol
Melting Pt: 77…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774189
CAS-Nummer: 141743-49-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III