2-Brom-4,5-difluoranisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 69.6 CHF
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Brom-4,5-difluoranisol 97%
2-Brom-4,5-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Melting Pt: 23…25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070753
CAS-Nummer: 202865-58-5