2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
H-DL-Phg(4-CF₃)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC5857-5G
PC5857-1G
APOSPC5857-5GEA
610
CHF
APOSPC5857-5G
APOSPC5857-1G
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219.16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665333 CAS-Nummer: 142012-65-5 |