Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5843-5G
PC5843-1G
APOSPC5843-5GEA
254
CHF
APOSPC5843-5G
APOSPC5843-1G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride
Typically 92%, bal. other HFPO oligomer acid fluorides
Formel:
C₁₈F₃₆O₆ Siedepunkt: 231…235 °C Dichte: 1.796 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054661 CAS-Nummer: 13252-15-8 UN: 3265 ADR: 8,II |