2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5841-1G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 40.1 CHF
APOSPC5841-1G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11 g/mol
Melting Pt: 62…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835320
CAS-Nummer: 1644-82-2