6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Perfluoro-6-chloro-3,5-dibromohexanenitrile
PC5834-25G PC5834-5G
APOSPC5834-25GEA 717 CHF
APOSPC5834-25G APOSPC5834-5G
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile
MW: 433,32 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08461581
CAS-Nummer: 240800-52-6