2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5786-5G PC5786-1G
APOSPC5786-5GEA 151 CHF
APOSPC5786-5G APOSPC5786-1G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Formel: C₃H₄F₅N
Siedepunkt: 49…50 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042459
CAS-Nummer: 422-03-7
UN: 2735
ADR: 8,III