2-Brom-5-fluorzimtsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5783-25G PC5783-5G
APOSPC5783-25GEA 223 CHF
APOSPC5783-25G APOSPC5783-5G
2-Brom-5-fluorzimtsäure 99%
2-Brom-5-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆BrFO₂
MW: 245,05 g/mol
Melting Pt: 188…192 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142878
CAS-Nummer: 202865-70-1