Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC5781-10G
PC5781-1G
PC5781-5G
APOSPC5781-10GEA
1040
CHF
APOSPC5781-10G
APOSPC5781-1G
APOSPC5781-5G
Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Formel:
C₅H₄F₆O₂ MW: 210.08 g/mol Siedepunkt: 113…115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00465645 CAS-Nummer: 356-32-1 |