2-(Trifluormethyl)-4-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
PC5751-1G PC5751-250MG PC5751-5G
APOSPC5751-1GEA 202 CHF
APOSPC5751-1G APOSPC5751-250MG APOSPC5751-5G
2-(Trifluormethyl)-4-pyridinboronsäure 95%
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11616522
CAS-Nummer: 1093407-58-9