4-Fluorsalicylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC5723-1G PC5723-5G PC5723-10G
APOSPC5723-1GEA 17.6 CHF
APOSPC5723-1G APOSPC5723-5G APOSPC5723-10G
4-Fluorsalicylsäure 99%
4-Fluorsalicylsäure
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Melting Pt: 186…190 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153168
CAS-Nummer: 345-29-9
EINECS: 206-459-5