α,4-Dibrom-3-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
PC5721-5G PC5721-1G PC5721-25G
APOSPC5721-5GEA 31.4 CHF
APOSPC5721-5G APOSPC5721-1G APOSPC5721-25G
α,4-Dibrom-3-fluortoluol 97%
α,4-Dibrom-3-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C/8mmHg
Melting Pt: 42…44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847179
CAS-Nummer: 127425-73-4
UN: 1759
ADR: 8,III