2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57042-25G
PC57042-5G
PC57042-100G
APOSPC57042-25GEA
112
CHF
APOSPC57042-25G
APOSPC57042-5G
APOSPC57042-100G
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃BrClF₃ MW: 259.46 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839109 CAS-Nummer: 1099597-32-6 |