3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Perfluorophenyl)propanoic acid
PC5700-1G PC5700-5G
APOSPC5700-1GEA 219 CHF
APOSPC5700-1G APOSPC5700-5G
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,13 g/mol
Melting Pt: 91…96 °C
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020516
CAS-Nummer: 2002-92-8
UN: 3261
ADR: 8,III