7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56975-1G PC56975-5G
APOSPC56975-1GEA 26.2 CHF
APOSPC56975-1G APOSPC56975-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇FN₂OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100241
CAS-Nummer: 1048913-86-5