3-Amino-6-fluor-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5691-1G PC5691-250MG
APOSPC5691-1GEA 401 CHF
APOSPC5691-1G APOSPC5691-250MG
3-Amino-6-fluor-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈FN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109398
CAS-Nummer: 171809-13-5