3,4-Difluorbenzylamin 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56852-100G PC56852-25G
APOSPC56852-100GEA 173 CHF
APOSPC56852-100G APOSPC56852-25G
3,4-Difluorbenzylamin 94%
3,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Siedepunkt: 174
Melting Pt: 31
Dichte: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010145
CAS-Nummer: 72235-53-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable