3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5684-1G
PC5684-250MG
APOSPC5684-1GEA
69.6
CHF
APOSPC5684-1G
APOSPC5684-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Formel:
C₅H₂ClF₃N₂ Melting Pt: 50…52 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275188 CAS-Nummer: 258506-68-2 |