5-Fluorsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC5683-100G
PC5683-25G
PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA
209
CHF
APOSPC5683-100G
APOSPC5683-25G
APOSPC5683-5G
5-Fluorsalicylaldehyd
5-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ Siedepunkt: 56 °C/0.75mmHg Melting Pt: 82…85 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01090997 CAS-Nummer: 347-54-6 |