4-Brom-2-fluortoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56731-100G PC56731-1KG PC56731-500G
APOSPC56731-100GEA 31.4 CHF
APOSPC56731-100G APOSPC56731-1KG APOSPC56731-500G
4-Brom-2-fluortoluol 95%
4-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013551
CAS-Nummer: 51436-99-8