2-Brom-4,5-difluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 314 CHF
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
2-Brom-4,5-difluorphenylboronsäure 95%
2-Brom-4,5-difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236,81 g/mol
Melting Pt: 231…236 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411353
CAS-Nummer: 849062-34-6