(Pentafluorphenyl)(diphenyl)phosphin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Diphenyl(pentafluorophenyl)phosphine
PC5665-1G PC5665-5G
APOSPC5665-1GEA 166 CHF
APOSPC5665-1G APOSPC5665-5G
(Pentafluorphenyl)(diphenyl)phosphin 98%
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine
Formel: C₁₈H₁₀F₅P
MW: 352.24 g/mol
Melting Pt: 70…72 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000290
CAS-Nummer: 5525-95-1