4-Fluorphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
PC5659-100G
APOSPC5659-100GEA 107 CHF
APOSPC5659-100G
4-Fluorphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BFO₂
MW: 222,0637 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03453665
CAS-Nummer: 214360-58-4