4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5654-1G PC5654-25G PC5654-5G
APOSPC5654-1GEA 26.2 CHF
APOSPC5654-1G APOSPC5654-25G APOSPC5654-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Safer alternative to DAST.
Formel: C₁₂H₁₇F₃S
Siedepunkt: 150 °C
Melting Pt: 59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858620
CAS-Nummer: 947725-04-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,I