(Pentafluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5650-25G PC5650-5G PC5650-1G
APOSPC5650-25GEA 653 CHF
APOSPC5650-25G APOSPC5650-5G APOSPC5650-1G
(Pentafluorphenyl)essigsäure 98%
(Pentafluorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₃F₅O₂
Melting Pt: 107…110 °C
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004316
CAS-Nummer: 653-21-4
EINECS: 211-497-0