2,3,4-Trifluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5647-10G
PC5647-1G
PC5647-5G
APOSPC5647-10GEA
915
CHF
APOSPC5647-10G
APOSPC5647-1G
APOSPC5647-5G
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonamid
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₄F₃NO₂S MW: 211,16 g/mol Melting Pt: 110…111 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094300 CAS-Nummer: 518070-13-8 |