2,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC5646-1G PC5646-5G
APOSPC5646-1GEA 119 CHF
APOSPC5646-1G APOSPC5646-5G
2,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid
2,4,5-Trifluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
MW: 211,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569462
CAS-Nummer: 287172-63-8