Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56331-5G PC56331-1G
APOSPC56331-5GEA 1150 CHF
APOSPC56331-5G APOSPC56331-1G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Formel: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
MW: 450,215 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149598
CAS-Nummer: 207683-22-5