4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56322-1G PC56322-250MG PC56322-5G
APOSPC56322-1GEA 140 CHF
APOSPC56322-1G APOSPC56322-250MG APOSPC56322-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrClFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11845913
CAS-Nummer: 1160574-68-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III