3-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5631-10G PC5631-1G PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA 837 CHF
APOSPC5631-10G APOSPC5631-1G APOSPC5631-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Siedepunkt: 37 °C/10mmHg
Dichte: 1.391 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789250
CAS-Nummer: 113770-87-9