1-Fluor-2-(trifluormethylsulfonyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC56254-1G PC56254-5G PC56254-10G PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA 26.2 CHF
APOSPC56254-1G APOSPC56254-5G APOSPC56254-10G APOSPC56254-25G
1-Fluor-2-(trifluormethylsulfonyl)benzol
1-Fluor-2-(trifluormethylsulfonyl)benzol
Formel: C₇H₄F₄O₂S
MW: 228,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09971596
CAS-Nummer: 2358-41-0