4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 36.7 CHF
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₇F₃N₂S
Melting Pt: 206…208 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094298
CAS-Nummer: 105512-79-6