2-Amino-4-(4-fluorphenyl)thiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5617-5G PC5617-25G
APOSPC5617-5GEA 76.6 CHF
APOSPC5617-5G APOSPC5617-25G
2-Amino-4-(4-fluorphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇FN₂S
Melting Pt: 102…110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01086598
CAS-Nummer: 77815-14-6