4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5612-1G
PC5612-500MG
PC5612-5G
APOSPC5612-1GEA
55.7
CHF
APOSPC5612-1G
APOSPC5612-500MG
APOSPC5612-5G
4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin 97%
4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin
Formel:
C₇H₆F₃NO₂S Melting Pt: 96…97 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
473-27-8 |