1,3-Dibrom-2,5-difluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56083-1G
PC56083-5G
PC56083-25G
APOSPC56083-1GEA
26.2
CHF
APOSPC56083-1G
APOSPC56083-5G
APOSPC56083-25G
1,3-Dibrom-2,5-difluorbenzol 99%
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Formel:
C₆H₂Br₂F₂ MW: 271,8900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878120 CAS-Nummer: 128259-68-7 |